Learn More
Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine), Mikromol™
Codice prodotto. 30051645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051645 25 mg 25mg
30049564 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051645 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0369.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Nomi componenti o analita Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H9 N O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), Articaine Imp. I (EP), Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-Aminoarticaine, Articaine Hydrochloride Impurity I, Articaine Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC Name methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 171.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 171.0354 g/mol