Learn More
Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine) |
| CAS | 85006-31-1 |
| Formula molecolare | C7 H9 N O2 S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1scc(C)c1N |
| IUPAC Name | methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.22 |
| Peso formulazione | 171.0354 |