Learn More
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10734203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10734203 1 g 1g
10056724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734203 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02673DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 256353-38-5
Formula molecolare C13H10F3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 301.28
Numero MDL MFCD00832742
InChI Key FYUVISRLFPIWPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, maybridge1_007879, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifuoromethyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2775320
IUPAC Name methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 301.29
Percent Purity 95%