Learn More
Methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10661273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10661273 5 g Bottiglia in vetro 5g
10150952 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10661273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368280050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1458-18-0 | C6H5Cl2N3O2 | 222.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1458-18-0
Numero MDL MFCD00010431
InChI Key USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC Name methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Nota nome 98%
Punto di fusione 227°C to 230°C
Colore Brown to Brown-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5Cl2N3O2
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 222.03
Peso formulazione 222.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder