Learn More
Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10071094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10071094 1 g Amber Glass Bottle 1g
10360814 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071094 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08016DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67973-80-2
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD09263220
InChI Key DMNGQQIFOZYIRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, methyl ester, pubchem17212, acmc-1bgay, dmngqqifozyira-uhfffaoysa, methyl 3-amino-5-hydroxy-benzoate, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxycarbonyl aniline, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, 5-amino-3-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12438277
IUPAC Name methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 97%