Learn More
Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30050362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050362 25 mg 25mg
17960486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050362 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0003.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 3-Aminobut-2-enoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-Aminobut-2-enoate
CAS 14205-39-1
Nomi componenti o analita Methyl 3-Aminobut-2-enoate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C5 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), Nifedipine Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)\C=C(/C)\N
IUPAC Name methyl (E)-3-aminobut-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Quantità 25 mg
Peso formulazione 115.0633 g/mol