Learn More
Methyl 3-aminocrotonate, 97%
Codice prodotto. 11491487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491487 100 g 100g
11401497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24953.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14205-39-1
Formula molecolare C5H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Numero MDL MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
InChI Key XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 643918
IUPAC Name methyl (Z)-3-aminobut-2-enoate
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-aminocrotonate
Punto di fusione 81°C to 85°C
Punti di ebollizione 122°C (42 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Quantità 100 g
Beilstein 956592
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 115.13
Percent Purity 97%