Learn More
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Codice prodotto. 10684205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10684205 10 g Amber Glass Bottle 10g
10694205 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10684205 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00214EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1129-28-8
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Numero MDL MFCD00051437
InChI Key YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 517981
IUPAC Name methyl 3-(bromomethyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare BrCH2C6H4CO2CH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 229.07
Percent Purity 95%