Learn More
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%
Codice prodotto. 10500552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500552 5 g Bottiglia in vetro 5g
10242622 25 g Bottiglia in vetro 25g
10339143 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500552 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368630050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1129-28-8 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1129-28-8
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Numero MDL MFCD00051437
InChI Key YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 517981
IUPAC Name methyl 3-(bromomethyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Punto di fusione 35.0°C to 37.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 135.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2BrC6H4C(O)OCH3
Quantità 5 g
Beilstein 09, IV, 1721
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 229
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.