Learn More
Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 184.62 |
| Percent Purity | 97% |