Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 95%
Codice prodotto. 15475816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475816 5 g 5g
15465816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475816 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H60521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 59337-92-7
Formula molecolare C6H5ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 240.67
Numero MDL MFCD00068160
InChI Key PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
IUPAC Name methyl 3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Punto di fusione 61°C to 64°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 240.68
Percent Purity 95%