Learn More
methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10713157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713157 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10713157 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00438DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
CAS 59337-92-7
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5ClO4S2
Numero MDL MFCD00068160
Quantità 5 g
Sinonimo methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
InChI Key PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC Name methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 240.67
PubChem CID 2736733
Peso formulazione 240.68
Percent Purity 95%