Learn More
Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30481690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2956551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Formula molecolare C6 H5 Cl O4 S2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 240.68
Peso formulazione 239.9318