Learn More
Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| CAS | 59337-92-7 |
| Formula molecolare | C6 H5 Cl O4 S2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.68 |
| Peso formulazione | 239.9318 |