Learn More
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15259786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15259786 100 mL 100mL
15249786 25 mL 25mL
15269786 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15259786 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452861000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6493-77-2
Formula molecolare C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00053266
InChI Key IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
PubChem CID 96926
IUPAC Name methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 140.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.