Learn More
Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate, 96%
Codice prodotto. 10333113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10333113 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10415623 1 g Bottiglia in vetro 1g
11965621 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10333113 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372022500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 113212-14-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113212-14-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
InChI Key FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
PubChem CID 6387542
IUPAC Name methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate
SMILES CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Punto di fusione 61.0°C to 67.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.