Learn More
Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11319985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319985 10 g 10g
11329985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319985 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31994.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 369-30-2
Formula molecolare C9H9FO3
Molecular Weight (g/mol) 184.17
Numero MDL MFCD00215839
InChI Key MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-fluoro-4-methyloxy benzoate, 3-fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, pubchem3569, acmc-1ck9v, rarechem al bf 0055, #
PubChem CID 592848
IUPAC Name methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Punto di fusione 69°C to 73°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 184.17
Percent Purity 95%