Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-formylbenzoate |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 48.0°C to 55.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Peso formulazione | 164.2 |
| Percent Purity | 98% |