Learn More
Methyl 3-hexenoate, 95+%, predominantly trans, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3593457
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2396-78-3
C7H12O2
128.17
MFCD00672771
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
5362782
methyl (E)-hex-3-enoate
CCC=CCC(=O)OC
2396-78-3
C7H12O2
128.17
MFCD00672771
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
5362782
methyl (E)-hex-3-enoate
CCC=CCC(=O)OC
Materiale o nome chimico Methyl 3-hexenoate
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9150g/mL
Punti di ebollizione 169°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.915
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 95+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.