Learn More
Methyl 3-hexenoate, 95+%, predominantly trans, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 393550250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2396-78-3 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10014973
  • 26.02€ / 25g
Spedizione stimata
30-04-2021
Identificatori chimici
2396-78-3
128.17
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
5362782
CCC=CCC(=O)OC
C7H12O2
MFCD00672771
3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
methyl (E)-hex-3-enoate
Specifica
Methyl 3-hexenoate
48°C
Glass bottle
0.915
Colorless to Yellow
2396-78-3
C7H12O2
MFCD00672771
Solubility in water: practically insoluble
CCC=CCC(=O)OC
128.17
128.17
95+%
0.9150g/mL
Authentic
1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
169°C
25g
95% min. (GC)
CH3CH2CHCHCH2COOCH3
3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
methyl (E)-hex-3-enoate
5362782
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti