Learn More
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10222452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10222452 1 g Amber Glass Bottle 1g
10475122 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10222452 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01751DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 75681-13-9
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.202
Numero MDL MFCD00052080
InChI Key RWGYQWWIXLVGDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-hydrazinyl-, methyl ester, 3-hydrazino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydrazinothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydrazino thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2777595
IUPAC Name methyl 3-hydrazinylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.21
Percent Purity 97%