Learn More
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 10505914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10505914 1 g 1g
10103294 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10505914 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6702-50-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6702-50-7
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD01321262
InChI Key QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl isovanillate, methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzenecarboxylate, 3-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, isovanillic acid methyl ester, methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate, methyl 3-hydroxy-4-methoxy-benzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-methoxy benzoate, isovamllic acid methyl ester, ksc496e5l
PubChem CID 4056967
IUPAC Name methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Punto di fusione 64.0°C to 67.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(OH)COOCH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.