Learn More
Methyl 3-hydroxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 10642982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10642982 25 g Bottiglia in vetro 25g
10123491 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642982 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19438-10-9
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002295
InChI Key YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
IUPAC Name methyl 3-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-hydroxybenzoate
Nota nome 98%
Punto di fusione 70.0°C to 74.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 280.0°C to 281.0°C (709.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CO2CH3
Quantità 25 g
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-hydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.