Learn More
Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30466953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466953 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3127005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Formula molecolare C5 H5 N O4
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)c1onc(O)c1
IUPAC Name methyl 3-hydroxy-1,2-oxazole-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 143.1
Peso formulazione 143.0219