Learn More
Methyl 3-(Imidazol-4-yl) Propionate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-(Imidazol-4-yl) Propionate |
| CAS | 31434-93-2 |
| Formula molecolare | C7 H10 N2 O2 . Cl H |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N2O2.ClH/c1-11-7(10)3-2-6-4-8-5-9-6;/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCc1c[nH]cn1 |
| IUPAC Name | methyl 3-(1H-imidazol-4-yl)propanoate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.63 |
| Peso formulazione | 190.0509 |