Spécification
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate |
| Punto di fusione | 93°C to 95°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3OC6H3(I)COOCH3 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 292.07 |
| Percent Purity | 98% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.