Learn More
Methyl 3-mercaptopropionate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 148875000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2935-90-2 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3071 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantità 500g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10021510
  • 151.00€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
2935-90-2
120.17
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
18050
COC(=O)CCS
C4H8O2S
MFCD00004895
methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
methyl 3-sulfanylpropanoate
Specifica
Methyl 3-mercaptopropionate
60°C
Glass bottle
1.08
Colorless
98%
98%
HSCH2CH2CO2CH3
03, II, 214
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-sulfanylpropanoate
18050
Liquid
1.0800g/mL
Authentic
1.4620 to 1.4640
166.0°C to 169.0°C
500g
2935-90-2
C4H8O2S
MFCD00004895
methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
COC(=O)CCS
120.17
120.17
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-mercaptopropionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati