Learn More
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate, 98%
Codice prodotto. 11485337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485337 25 g 25g
11465337 1 g 1g
11475337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22695.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3556-83-0
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00082710
InChI Key LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
PubChem CID 591123
IUPAC Name methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Punto di fusione 47°C to 50°C
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5295
Quantità 25 g
Beilstein 1948339
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 98%