Learn More
Methyl 3-methoxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 11362846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362846 50 g 50g
11352846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362846 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09041.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5368-81-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5368-81-0
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00017193
InChI Key DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
PubChem CID 79332
IUPAC Name methyl 3-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-methoxybenzoate
Densità 1.15
Punti di ebollizione 238°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 50 g
Beilstein 2208567
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%