Learn More
Methyl 3-nitrobenzoate, 98%
Codice prodotto. 10109981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10109981 100 g Plastic bottle 100g
10783393 25 g Plastic bottle 25g
10320894 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10109981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168441000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-95-1
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007250
InChI Key AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
IUPAC Name methyl 3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-nitrobenzoate
Punto di fusione 76°C to 80°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 279°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4CO2CH3
Quantità 100 g
Beilstein 09, 378
Indice di Merck 10, 6435
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder