Codice prodotto. 10320894
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
unitSize
10320894
500 g
Plastic bottle
500g
10783393
25 g
Plastic bottle
25g
10109981
100 g
Plastic bottle
100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10320894
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
168445000
Articolo soggetto a restrizioni
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 618-95-1 | C8 H7 NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
618-95-1
Formula molecolare
C8 H7 NO4
Molecular Weight (g/mol)
181.15
Numero MDL
MFCD00007250
InChI Key
AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID
69260
IUPAC Name
methyl 3-nitrobenzoate
SMILES
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico
Methyl 3-nitrobenzoate
Punto di fusione
76°C to 80°C
Colore
Beige
Punti di ebollizione
279°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Intervallo percentuale saggio
97.5% min. (GC)
Imballaggio
Plastic bottle
Formula lineare
O2 NC6 H4 CO2 CH3
Quantità
500 g
Beilstein
09, 378
Indice di Merck
10, 6435
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble
Peso formulazione
181.15
Percent Purity
98%
Forma fisica
Crystalline Powder
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?