Learn More
Methyl 3-Nitroisonicotinate, TRC
Codice prodotto. 30240956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240956 500 mg 500mg
30240555 100 mg 100mg
30240605 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM340050500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103698-10-8
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.13
Sinonimo Methyl 3-Nitropyridine-4-carboxylate;
IUPAC Name methyl 3-nitropyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)c1ccncc1[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 3-Nitroisonicotinate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3
Peso formulazione 182.0328