Learn More
Methyl 3-nitrosalicylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10076022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10076022 5 g Bottiglia in vetro 5g
10798833 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10076022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381920050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22621-41-6 | Molecular Formula: C8H7NO5 | Molecular Weight: 197.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22621-41-6
Formula molecolare C8H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 197.15
Numero MDL MFCD00272263
InChI Key NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
PubChem CID 596904
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-nitrosalicylate
Punto di fusione 127°C to 132°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NO2C6H3(OH)COOCH3
Quantità 5 g
Peso formulazione 197.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-nitrosalicylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.