Learn More
Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate, TRC
Codice prodotto. 30467709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467709 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467709 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2660802.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
CAS 24851-98-7
Formula molecolare C13H22O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture)
InChI Formula InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O
IUPAC Name methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
Molecular Weight (g/mol) 226.31
Peso formulazione 226.1569