Learn More
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 15498936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498936 5 g 5g
15488936 1 g 1g
15408946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64467.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 188614-01-9 | C10H9NO3S | 223.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 188614-01-9
Formula molecolare C10H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 223.25
Numero MDL MFCD00449104
InChI Key UFSVRHNRNVVBJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 699501
IUPAC Name methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(SCC(=O)N2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Punto di fusione 97°C to 99°C
Quantità 5 g
Beilstein 14311523
Sinonimo methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 thiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, pubchem13044, ksc497g3b, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,, methyl3-oxo-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Peso formulazione 223.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid