Learn More
Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (Δ-1-Aza Ester), Mikromol™
Codice prodotto. 30463330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463330 4 x 25 mg -
17964546 100 mg 100mg
17961126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463330 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0415.0200254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (Delta-1-Aza Ester), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (delta-1-Aza Ester)
CAS 103335-41-7
Nomi componenti o analita Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (delta-1-Aza Ester)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H29 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate, Finasteride Imp. B (EP), Delta-1-Aza Ester of Finasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, methyl ester, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, (5alpha,17beta)-, 17beta-(Methoxycarbonyl)-4-aza-5alpha-androst-1-en-3-one, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 1,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, methyl ester, [4aR-(4aalpha,4bbeta,6aalpha,7alpha,9abeta,9balpha,11abeta)]-, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate, Finasteride Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C20H29NO3/c1-19-10-8-14-12(13(19)5-6-15(19)18(23)24-3)4-7-16-20(14,2)11-9-17(22)21-16/h9,11-16H,4-8,10H2,1-3H3,(H,21,22)/t12-,13-,14-,15+,16+,19-,20+/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES COC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name methyl (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 331.45
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 331.2147 g/mol