Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-oxo-pentanoate |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | -35°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0300g/mL |
| Punti di ebollizione | 95°C to 97°C (48.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 71°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |