Learn More
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate, 97%
Codice prodotto. 11486857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486857 25 g 25g
11476857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14316.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2557-13-3 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2557-13-3
Formula molecolare C9H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.148
Numero MDL MFCD00043543
InChI Key QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl3-trifluoromethyl benzoate, methyl m-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl-benzoic aic methyl ester, mtf-bom, methyl m-trifluoromethylbenzoate, 3-methoxycarbonyl benzotrifluoride
PubChem CID 520213
IUPAC Name methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Densità 1.295
Punti di ebollizione 80°C to 82°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 25 g
Beilstein 1963428
Peso formulazione 204.15
Percent Purity 97%