Learn More
Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10160322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10160322 5 g Bottiglia in vetro 5g
10656884 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10160322 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365600050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 62451-84-7
Formula molecolare C10H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 218.17
Numero MDL MFCD04039762
InChI Key GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734603
IUPAC Name methyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
SMILES COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.4520
Quantità 5 g
Sinonimo methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Peso formulazione 218.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.