Learn More
Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10341551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341551 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10731715 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10341551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425450025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 93618-66-7
Formula molecolare C11H9F3O3
Molecular Weight (g/mol) 246.19
Numero MDL MFCD00216522
InChI Key RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoate, methyl 3-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 3-trifluoromethyl benzoyl acetate, 3-3-trifluoromethylphenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid methyl ester, pubchem2695, methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propanoate, 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 735880
IUPAC Name methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate
Colore Yellow
Punti di ebollizione 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4864 to 1.4884
Quantità 2.5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: neglegible in water
Peso formulazione 246.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.