Learn More
Methyl 3a,7a-Diacetoxy-12-oxo-5b-cholan-24-oate, TRC
Codice prodotto. 30466135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466135 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30350550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3alpha,7alpha-Diacetoxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oate
CAS 28535-81-1
Formula molecolare C29 H44 O7
Quantità 50 mg
Sinonimo Cholan-24-oic acid','3,7-bis(acetyloxy)-12-oxo-','methyl ester','(3α,5β,7α)-, 5β-Cholan-24-oic acid','3α,7α-dihydroxy-12-oxo-','methyl ester','diacetate (8CI), 5β-Cholanic acid','3α,7α-dihydroxy-12-oxo-','methyl ester','diacetate (6CI,7CI), 3α,7α-Diacetoxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid methyl ester, Methyl 3α,7α-diacetoxy-12-oxo-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α,7α-diacetoxy-12-oxo-5β-cholanate
InChI Formula InChI=1S/C29H44O7/c1-16(7-10-26(33)34-6)21-8-9-22-27-23(15-25(32)29(21,22)5)28(4)12-11-20(35-17(2)30)13-19(28)14-24(27)36-18(3)31/h16,19-24,27H,7-15H2,1-6H3/t16-,19+,20-,21-,22+,23+,24-,27+,28+,29-/m1/s1
SMILES COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC Name methyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-diacetyloxy-10,13-dimethyl-12-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molecular Weight (g/mol) 504.66
Peso formulazione 504.3087