Learn More
Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10245934 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10245934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56022DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 397328-86-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H12N2O2
Numero MDL MFCD08435918
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-pyrazolylmethyl benzoate, benzoic acid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI Key VMCQOZFWPDOGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC=N2
IUPAC Name methyl 4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 216.24
PubChem CID 23510322
Peso formulazione 216.24
Percent Purity 97%