Learn More
Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate (Glimepiride Carbamate), Mikromol™
Codice prodotto. 30052604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052604 25 mg 25mg
17971526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052604 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0647.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate (Glimepiride Carbamate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Glimepiride Carbamate
CAS 119018-30-3
Nomi componenti o analita Glimepiride Carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H23 N3 O6 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
IUPAC Name methyl N-[4-[2-[(4-ethyl-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrole-1-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 409.46
Quantità 25 mg
Peso formulazione 409.1308 g/mol