missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate, Mikromol™

Codice prodotto. 30051206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051206 100 mg 100mg
30050148 25 mg 25mg
30458774 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30051206 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0738.06

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate
CAS 3204-73-7
Nomi componenti o analita Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzoic acid, 4-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(2'-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(β-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(β-hydroxyethoxy)benzoate
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-13-10(12)8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OCCO)cc1
IUPAC Name methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 196.0736 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.