Learn More
Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11316845 5 g Amber Glass Bottle 5g
10225554 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316845 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59522DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 190660-97-0
Formula molecolare C13H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 237.30
Numero MDL MFCD06203847
InChI Key SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
PubChem CID 18508114
IUPAC Name methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 97%