Learn More
Methyl 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11340687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11340687 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10506704 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340687 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50922CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 209912-44-7
Formula molecolare C11H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 218.212
Numero MDL MFCD08690288
InChI Key PJYMNVKGDLTDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 11096067
IUPAC Name methyl 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoate
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 97%