missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, Mikromol

Codice prodotto. 30458185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30458185 4 x 25 mg -
30050980 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30458185 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3566.0700254AMP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Materiale o nome chimico Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 314268-40-1
Nomi componenti o analita Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H20 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, methyl ester, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid methyl ester, 4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoic acid methyl ester, Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4-methylpiperazino)methyl]benzoate
InChI Formula InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15-7-9-16(10-8-15)11-12-3-5-13(6-4-12)14(17)18-2/h3-6H,7-11H2,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES COC(=O)c1ccc(CN2CCN(C)CC2)cc1
IUPAC Name methyl 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 248.32
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 248.1525 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.