Learn More
Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10249852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10249852 1 g Amber Glass Bottle 1g
11935354 10 g Amber Glass Bottle 10g
11326875 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10249852 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01947DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 96232-71-2
Formula molecolare C6H4Br2O3S
Molecular Weight (g/mol) 315.96
Numero MDL MFCD00052082
InChI Key YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Sinonimo methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
IUPAC Name methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
SMILES CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 315.97
Percent Purity 97%