Learn More
Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 315.97 |
| Percent Purity | 97% |