Learn More
Methyl 4,6-O-Benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30476970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476970 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476970 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29139510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 3162-96-7
Formula molecolare C14 H18 O6
Quantità 10 g
Sinonimo Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681
InChI Formula InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
IUPAC Name (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
Molecular Weight (g/mol) 282.29
Peso formulazione 282.1103